Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adiponectin Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifica
Specifica
| Accession Number | NP_033735.3 |
| Gene ID (Entrez) | 11450 |
| Name | Adiponectin Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | ma/Adipoq |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Mouse |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto