Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZW10 interactor Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | NP_001005413.1 |
| Gene ID (Entrez) | 11130 |
| Name | ZW10 interactor Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | ZWINT |
| Protein Length | Full Length of BC020979 |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido