Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TALLA-1 / TSPAN7 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | NP_004606.2 |
| Gene ID (Entrez) | 7102 |
| Name | TALLA-1 / TSPAN7 Protein |
| Quantity | 10 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | TSPAN7 |
| Protein Length | Extracellular Domain |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur