Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid 21-hydroxylase Protein
Product Code. 15968579
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 15968579
Brand: enQuireBio™ QP5907ec10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid 21-hydroxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Accession Number NP_000491.4
Gene ID (Entrez) 1589
Name Steroid 21-hydroxylase Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol CYP21A2
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MLLLGLLLLP LLAGARLLWN WWKLRSLHLP PLAPGFLHLL QPDLPIYLLG LTQKFGPIYR LHLGLQDVVV LNSKRTIEEA MVKKWADFAG RPEPLTYKLV SKNYPDLSLG DYSLLWKAHK KLTRSALLLG IRDSMEPVVE QLTQEFCERM RAQPGTPVAI EEEFSLLTCS IICYLTFGDK IKDDNLMPAY YKCIQEVLKT WSHWSIQIVD VIPFLRFFPN PGLRRLKQAI EKRDHIVEMQ LRQHKESLVA GQWRDMMDYM LQGVAQPSME EGSGQLLEGH VHMAAVDLLI GGTETTANTL SWAVVFLLHH PEIQQRLQEE LDHELGPGAS SSRVPYKDRA RLPLLNATIA EVLRLRPVVP LALPHRTTRP SSISGYDIPE GTVIIPNLQG AHLDETVWER PHEFWPDRFL EPGKNSRALA FGCGARVCLG EPLARLELFV VLTRLLQAFT LLPSGDALPS LQPLPHCSVI LKMQPFQVRL QPRGMGAHSP GQNQ
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado