Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-13 Protein
Product Code. 18765756
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
25 μg
Unit Size:
100µg
10µg
25µg
Product Code. 18765756
Brand: R&D Systems™ 213ILB025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-13 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-13 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Gene ID (Entrez) 3596
Molecular Weight (g/mol) 12.3 kDa
Name IL-13
Quantity 25 μg
Source E. coli-derived human IL-13 protein Gly21-Asn132
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.