Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human His6-alpha-Synuclein Protein
Product Code. 18694749
Click to view available options
:
500ug; Carrier Free
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18694749
Marca: R&D Systems™ SP480500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human His6-Synuclein-alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human His6-Synuclein-alpha Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accession Number P37840.1
Formulation Supplied as a 0.2 μm filtered solution in HEPES and NaCl.
Gene ID (Entrez) 6622
Molecular Weight (g/mol) 15 kDa
Name His6 Synuclein-alpha
Quantity 500μg
Source E. coli-derived human alpha-Synuclein protein Met1 - Ala140 with a C-terminal 6-His tag
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato