Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human FGF basic/FGF2/bFGF (146 aa) Protein
Product Code. 18716856
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. 18716856
Brand: R&D Systems™ 233FB010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 0.1-0.6 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number P09038
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris-HCl and NaCl.
Gene ID (Entrez) 2247
Molecular Weight (g/mol) 16.5 kDa
Quantity 10 μg
Source E. coli-derived human FGF basic/FGF2/bFGF protein Pro143-Ser288,with an N-terminal Ala
Storage Requirements Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGF2, FGF-2, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2, Prostatropin
Gene Symbol FGF2
Conjugate Unconjugated
Cross Reactivity FGF basic/FGF2
Species Human
Reconstitution Reconstitute at 100-250 μg/mL in sterile PBS.
Purity or Quality Grade >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt