Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Excitatory amino acid transporter 3 Protein
Product Code. 16035140
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16035140
Brand: enQuireBio™ QP6690ec1mg
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Excitatory amino acid transporter 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Accession Number NP_004161.4
Gene ID (Entrez) 6505
Name Excitatory amino acid transporter 3 Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol SLC1A1
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence AEDVTLIIAV DWLLDRFRTM VNVLGDAFGT GIVEKLSKKE LEQMDVSSEV NIVNPFALES TILDNEDSDT KKSYVNGGFA VDKSDTISFT QTSQF
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado