Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A8-like protein 1
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Accession Number | NP_001092315.2 |
| Gene ID (Entrez) | 728113 |
| Name | Annexin A8-like protein 1 |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | ANXA8L2 |
| Protein Length | Full Length of Isoform 2 |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu