Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human A2M Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 mg
200 μg
missing translation for 'unitSize'
10mg
1mg
200µg
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 2 |
| Name | A2M Protein |
| Quantity | 200 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Gene Symbol | A2M |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | Human |
| Protein Tag | Untagged |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto