Learn More
RCAS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12255-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16819863
  • 145.00 EUR / 20µL
Description
This gene was identified as an estrogen-responsive gene. Regulation of transcription by estrogen is mediated by estrogen receptor which binds to the estrogen-responsive element found in the 5′-flanking region of this gene. The encoded protein is a tumor-associated antigen that is expressed at high frequency in a variety of cancers. Two transcript variants differing in the 5′ UTR, but encoding the same protein, have been identified for this gene.
Specifications
Specifications
RCAS1
Polyclonal
Unconjugated
EBAG9
EB9, EBAG9, PDAF, RCAS1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
299864, 55960, 9166
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O00559, Q5PQP2, Q9D0V7
Ebag9
RCAS1 Fusion Protein Ag2905
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.