missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ravuconazole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488627
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16488627

Marke: Medchem Express HY14272

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ravuconazole (BMS-207147;ER-30346) is an orally available triazoleantifungle agent that potently inhibits a wide range of fungi.

Ravuconazole (BMS-207147

Spezifikation

Chemical Name or Material Ravuconazole
Physical Form Powder
CAS 182760-06-1
Color Off-White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H17F2N5OS
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym BMS-207147 ER-30346
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.29 mM)
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1[C@](CN2C=NC=N2)(O)[C@@H](C)C3=NC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=CS3
Molecular Weight (g/mol) 437.47
Formula Weight 437.47
Percent Purity 98.85%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt