Learn More
rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride |
| Analyte or Component Names | rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C20 H25 N2 O . Cl |
| Synonym | (1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-N-ethyl-1-phenyl-N-(phenylmethyl)-cyclopropanecarboxamide Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24N2O.ClH/c1-2-22(15-16-9-5-3-6-10-16)19(23)20(13-18(20)14-21)17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,18H,2,13-15,21H2,1H3;1H/t18-,20+;/m1./s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | [Cl-].CCN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@]2(C[C@@H]2C[NH3+])c3ccccc3 |
| IUPAC Name | [(1S,2R)-2-[benzyl(ethyl)carbamoyl]-2-phenylcyclopropyl]methylazanium;chloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?