Learn More
Rabbit anti-Mouse serum proteins, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB9376.2mL
Product Code. 16204670
  • 509.00 EUR / 2mL
Specifications
Rabbit anti-Mouse serum proteins
Polyclonal
Rabbit anti-mouse IgG recognizes mouse serum proteins. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination.
Lyophilized from 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2
Mouse serum proteins
2 mL
Mouse
Lyophilized
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Rabbit
This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against mouse IgG and mouse serum.
Secondary
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 2mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only