Learn More
Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-74760-0.5mg
 View more versions of this product
Product Code. 18533080
  • 107.00 EUR / 0.50mg
Description
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgG (H+L)
Polyclonal
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA)
Rabbit
Affinity purified
RUO
Secondary
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
This Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified bovine IgG (H&L).
0.5 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Bovine
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt