Learn More
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine, 98+%
Product Code. 11363516
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 11363516
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14410.MD
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7202-43-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine is used in the synthesis of novel topoisomerase I targeting anti-cancer agents with mild to potent cytotoxic activity. Also used in the discovery and synthesis of orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase 1 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine is used in the synthesis of novel topoisomerase I targeting anti-cancer agents with mild to potent cytotoxic activity. Also used in the discovery and synthesis of orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase 1 inhibitors.
Solubility
Fully miscible with water.
Notes
Hygroscopic, store away from water/moisture. Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7202-43-9
Molecular Formula C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
MDL Number MFCD00192476
InChI Key YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
PubChem CID 2734124
IUPAC Name [(2R)-oxolan-2-yl]methanamine
SMILES C1CC(OC1)CN
Spécification
Density 0.98
Boiling Point 152°C to 153°C
Quantity 250 mg
Refractive Index 1.455
UN Number UN2943
Beilstein 4652873
Solubility Information Fully miscible with water.
Formula Weight 101.15
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis