Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human Monocyte-derived DC Differentiation Kit
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
Description
Includes
Serum-Free Dendritic Cell Base Media; Recombinant Human IL-4; Recombinant Human GM-CSF; Recombinant Human TNF-alpha; Reconstitution Buffer 2
For the differentiation of CD14+ monocytes into dendritic cells.
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 Kit |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering