Description
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Motorized automatic leveling
Specifications
Specifications
| Connection Type | D-sub Connector, 9-pin |
| Capacity | 8200 g |
| Display Type | Touchscreen |
| Readability | 100 mg |
| Includes | Standard Balance Without Country-specific Additions |
| Leveling | Real-time Level Support |
| Model | Quintix Pro Balance |
| Stabilization Time | ≤ 0.9 s |
| Type | Balance |
| Electrical Requirements | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?