Learn More
Quickfit™ PTFE Screwthread Washers
Product Code. p-8003003
Click to view available options
Thread Size:
13
18
24
28
Diameter (Metric):
10.5 to 11.5 mm (through cap)
6 to 7 mm (through cap)
7 to 8.5 mm (through cap)
8.5 to 9.5 mm (through cap)
Unit Size:
Pack of 10
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12939283
missing translation for 'mfr': Quickfit QW13/6
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Secure screwcaps to glass screwthreads. QuickFit™ screwthread washers for QuickFit™ screwthreads ensure that the cap fits correctly. Washers come in a variety of sizes.
  • For use with Quickfit™ glass screwthreads
  • Melamine screwcaps with aperture at the top
  • Silicone rubber rings with PTFE washers
  • To determine what components are required: i) Check the size of the glass screw thread (size designation refers to O. D. of thread inmm) ii) Check the O. D. of the sampling tube, thermometer, probe etc. , that is to be passed through the screw cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (Metric) 6 to 7 mm (through cap)
Material PTFE
For Use With For Quickfit™ Glass screw threads
Thread Size 13
Product Type Washer
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt