missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrotinib, MedChemExpress

Produktkode 16420307
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 16420307

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY104065

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

MedChemExpress Pyrotinib (SHR-1258) is a potent and selective EGFR/HER2 dual inhibitor with IC50s of 13 and 38 nM, respectively.

Pyrotinib (SHR-1258) is a potent and selective EGFR/HER2 dual inhibitor with IC50s of 13 and 38 nM, respectively.

Tekniske data

Chemical Name or Material Pyrotinib
CAS 1269662-73-8
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C32H31ClN6O3
Quantity 50 mg
Synonym SHR-1258
Solubility Information DMSO : 10 mg/mL (17.15 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl)
SMILES O=C(NC1=C(OCC)C=C2N=CC(C#N)=C(NC3=CC=C(OCC4=NC=CC=C4)C(Cl)=C3)C2=C1)/C=C/[C@@H]5N(C)CCC5
Molecular Weight (g/mol) 583.08
Formula Weight 583.08
Percent Purity 98.84%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.