missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pumaprazole, MedChemExpress

Product Code. 16400178
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16400178

Brand: Medchem Express HY19223

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

MedChemExpress Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.

Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.

Tekniske data

Chemical Name or Material Pumaprazole
CAS 158364-59-1
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H22N4O2
Quantity 5 mg
Synonym BY-841
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (295.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=CC=CC(C)=C1CNC2=CC=CN3C2=NC(C)=C3C
Molecular Weight (g/mol) 338.4
Formula Weight 338.4
Percent Purity 99.9%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.