Learn More
BRAND™ PTFE Seal
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volume (Metric):
100 and 200 μL
20 and 25 μL
50 μL
Packungsgröße:
Pack of 3
Beschreibung
- With DE-M marking
- Provided with mounting block
- Provided in packs of 3
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | Conformity certified |
| Material | PTFE |
| Volume (Metric) | 50 μL |
| For Use With (Equipment) | For Transferpettor™ 50 μL capacity |
| Includes | Mounting block |
| Quantity | 3/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur