Learn More
Fisherbrand™ PTFE Screw Propeller Stirrer Shaft
Product Code. 10351542 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Shaft:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Length (Metric):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diameter (Metric) Fan:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10351542
Only null left
Add to basket
Tilføj til indkøbskurv
Use with shaft guides. The PTFE anchor stir shafts have a stainless-steel core.
PTFE shaft stirrers have a unique, fully molded construction featuring a rotor molded to a fully PTFE-encapsulated steel reinforced drive shaft.
  • Chemically resistant, inert, and leak-free
  • Easy to clean
  • No cross contamination
  • Shatterproof
  • Non-scratch
  • Use in temperatures up to approximately 280°C
  • Exposed shaft models (EX) are produced with a stainless steel core with an exposed end for more rigid clamping to the chuck drive
Tekniske data
Diameter (Metric) Fan 60 mm
Diameter (Metric) Shaft 9.5 mm
For Use With (Equipment) Universal Stirrer Guide
For Use With (Application) Mixing
Length (Metric) 650 mm (EX)
Quantity 1 Each
Temperature (Metric) -200°C to +280°C
Type PTFE Shaft Stirrer Screw Propeller and PTFE Shaft Stirrer Exposed End
Weight (Metric) 240 g
Material PTFE
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.