Learn More
Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (Metric):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Descrizione
Designed for the smallest containers. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar are autoclavable.
- Supplied in reusable snap cap vials.
- For stirring in test tubes, small size beakers, or other containers.
- Autoclavable.
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Color | White |
| Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| For Use With (Equipment) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Coating | PTFE |
| Diameter (Metric) | 2 mm |
| Length (Metric) | 5 mm |
| Quantity | 10/Pk. |
| Shape | Cylinder |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto