Learn More
RETSCH PT 100 Model Sample Dividers
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Voltage:
100/240 V
220/240 V
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- High division accuracy to suit modern analytical devices
- Modular design
- Automatic material feed via synchronized feeder
- Quick-release clamping system for simple and rapid handling of sample bottles
- Digital time setting
- Speed is monitored and kept constant
- Wide range of accessories including various dividing heads, collection and feeding systems
- Compact, easy to clean
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Sample Divider |
| Dimensions (L x W x H) | 420 x 580 x 910 mm |
| For Use With (Application) | Agriculture, biology, chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/metallurgy, glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals |
| Height (Metric) | 910 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Length (Metric) | 420 mm |
| Model | PT 100 |
| Phase | 1-phase Power Connection |
| Voltage | 220/240 V |
| Weight (Metric) | ∼33.5 kg |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur