missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PROTAC CDK9 Degrader-1, MedChemExpress

Product Code. p-200098458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16432886 25 mg 25mg
16423878 10 mg 10mg
16476597 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16432886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103628

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PROTAC CDK9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and CDK as a selective CDK9 degrader.

PROTAC CDK9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and CDK as a selective CDK9 degrader.

Especificaciones

Chemical Name or Material PROTAC CDK9 Degrader-1
CAS 2118356-96-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C33H35N5O7
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 104 mg/mL (169.47 mM)
SMILES O=C(CC1=CC=C(OCCCCCOC2=CC=CC(C(N3C4C(NC(CC4)=O)=O)=O)=C2C3=O)C=C1)NC5=CC(C6CCC6)=NN5
Molecular Weight (g/mol) 613.66
Formula Weight 613.66
Percent Purity 98.01%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.