Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prostratin, 99+%
Artikelnummer. p-7070069
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15413649
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J60971.M^
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
12-Deoxyphorbol 13-acetate; activator of protein kinase C. A weak mouse ear irritant, but lethal at 1ug per mouse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60857-08-1
Molecular Formula C22H30O6
Spezifikation
Quantity 1 mg
Description White
Content And Storage -30°C to -10°C
For Use With (Application) 12-Deoxyphorbol 13-acetate; activator of protein kinase C. A weak mouse ear irritant, but lethal at 1μg per mouse
Formula Weight 390.47
Melting Point 216°C to 219°C
Solubility Soluble in DMSO at 30mg/ml
Form Powder
InChI Key BOJKFRKNLSCGHY-KKFGZBDXSA-N
SMILES C[C@@H]1CC2(OC(C)=O)C([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
IUPAC Name (1R,2S,6R,10S,15R)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-13-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 390.48
Assay 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt