missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propylthiouracil N-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Propylthiouracil N-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Molecular Formula | C13H17N2NaO7S |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-4-oxo-6-propyl-2-thioxo-1(2H)-pyrimidinyl) β-D-Glucopyranuronic Acid Sodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18N2O7S.Na/c1-2-3-5-4-6(16)14-13(23)15(5)11-9(19)7(17)8(18)10(22-11)12(20)21;/h4,7-11,17-19H,2-3H2,1H3,(H,20,21)(H,14,16,23);/q;+1/p-1/t7-,8-,9+,10?,11+;/m0./s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(NC(C=C2CCC)=O)=S)O[C@@H]1C(O[Na])=O |
| IUPAC Name | sodium (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-oxo-6-propyl-2-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 368.34 |
| Formula Weight | 368.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?