Learn More
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3210 Portable Dissolved Oxygen Meter
Product Code. 10698384
Click to view available options
Calibration Modes:
1
Unit Size:
Each
Product Code. 10698384
Brand: WTW™ 2BA201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A versatile, portable, comfortable DO-meter, the ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3210 has a backlit LCD graphic display for mobile measurement. For all portable field measurement applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Includes Meter with carry case including galvanic DO probe CellOx™ 325, cleaning solution, electrolyte, 3 exchange membrane heads, stand, beaker, instruction manual, CD-ROM and batteries
For Use With (Application) For all portable field measurement applications
Pressure Range 500 to 1100mbar
Calibration Modes 1
Temperature (Metric) Range -5°C to +105°C
Resolution (Temperature) 0.1
Accuracy (Temperature) ±0.1°C
Display Type LCD
Data Points 200 Manual points
Certifications/Compliance cETLus, CE, ISO 9001:2008
IP Rating IP-67
Warranty 3 Years
Power Supply 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH batteries
Probe Type Galvanic DO probe, CellOx 325
Range (DO) 0 to 90mg/L
Range (Salinity) 0 to 70ppt
Resolution (DO) 0.01, 0.1mg/L
Saturation Range 0 to 600%
Saturation Resolution 1%
Battery Life Up to 1000hr.
Battery Type NiMH rechargeable
Type Portable Dissolved Oxygen Meter
Width (Metric) 17.7 cm
Height (Metric) 7.9 cm
Depth (Metric) 5.7 cm
Accuracy (DO) ±0.5% of value
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.