Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human 45plex Control Set
Description
eBioscience™ ProcartaPlex Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel 1 (45 plex) (Mfr. Part No. EPX450-12171-901) is the ideal solution for assessing multiple protein biomarkers in a single sample. The assays can quantitate multiple targets in cell/tissue culture supernatants, serum and plasma using Luminex™ xMAP technology for the detection of secreted proteins including cytokines, chemokines, growth factors and other proteins.
Spécification
Spécification
| Product Type | Multiplex Control Set |
| Quantity | 1 Pk. |
| Species | Human |
| For Use With (Application) | Multiplex Immunoassay |
| For Use With (Equipment) | Luminex™ Instruments |
| Product Line | ProcartaPlex |
| Protein Subtype | Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1 alpha), CCL5 (RANTES), CXCL1 (GRO alpha), CXCL10 (IP-10), CXCL12 alpha (SDF-1 alpha), EGF, Eotaxin, FGF-2, GM-CSF, HGF, IFN alpha, IFN gamma, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 Receptor Antagonist, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-2, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8 (CXCL8), IL-9, LIF, MIP-1 beta, NGF beta, PDGF-BB, PIGF-1, Stem Cell Factor (SCF), TNF alpha, TNF beta, VEGF-A, VEGF-D |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.