Learn More
Zwiebel™ Precision OIML F1 Weight
Click to view available options
:
Precision OIML F1 Weight
Descripción
- Precision calibration weight
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Weight |
| Classification | OIML F1 |
| Weight (Metric) | 2 g |
| For Use With (Application) | Balance calibration |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido