Learn More
Memmert™ Potential-Free Contact (24 V / 2 A) with Socket to NAMUR NE 28 for Combined Error Message for UF260
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Amperage:
2 A
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Accessory
- For combination error message
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | UF260 Oven |
| Type | Potential-free Contact |
| Includes | Socket to NAMUR NE 28 |
| Voltage | 24 V |
| Amperage | 2 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur