Learn More
Potassium Phosphate Monobasic, 99+%, (Crystalline), MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7778-77-0 |
| Physical Form | Crystalline |
| Quantity | 1 kg |
| Assay Percent Range | 99+% |
| Molecular Formula | H2KO4P |
| MDL Number | MFCD00011401 MFCD00147253 |
| Synonym | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
| InChI Key | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
| IUPAC Name | potassium dihydrogen phosphate |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur