Learn More
Potassium Disulfite, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Product Code. 15653360 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1kg
2.5kg
500g
50kg
Pack of 6
Product Code. 15653360
Brand: Honeywell-Fluka 312686X1KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss. p.a., powder,≥96% (iodometric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16731-55-8
Molecular Formula K2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 222.31
MDL Number MFCD00167605
InChI Key RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC Name dipotassium sulfinatosulfonate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Specifications
Quantity 6 x 1 kg
Linear Formula K2S2O5
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 222.32
Percent Purity ≥96% (iodometric)
Grade puriss. p.a.
Chemical Name or Material Potassium Disulfite
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt