Learn More
Polyvinylpyrrolidone, MedChemExpress
Description
Polyvinylpyrrolidone is a compound which has been widely tested and used in human and veterinary medicine as an effective wound healing accelerator and disinfectant when combined with iodine and other compounds.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Polyvinylpyrrolidone |
| CAS | 9003-39-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | (C6H9NO)n |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | PVP Polyvidone Povidone |
| Solubility Information | H2O : ≥ 50 mg/mL ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1CCCN1C(C[H])[H].[n] |
| Percent Purity | 98.0% |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?