Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ Polystyrene Resin 'RP HPLC Separation Column
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
50 mm
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Column Chemistry | Polystyrene |
| Column Format | Analytical Column |
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 2610 psi (180 bar) |
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 1 to 13 |
| Pore Size | 100 Å |
| USP Type | L21 |
| Stationary Phase | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering