Learn More
Clark Scientific™ Polystyrene Anti-static Spill Trays
Click to view available options
Length (Metric):
475 mm
700 mm
Packaging Quantity:
100/Pk.
25/Pk.
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
Descripción
- Made from anti-static, high impact polystyrene
- Sufficient depth to safely contain even the largest liquid spills
- Wipe clean for repeated use
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polystyrene |
| Type | Spill Tray |
| Packaging Quantity | 100/Pk. |
| Length (Metric) | 475 mm |
| Height (Metric) | 360 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido