Learn More
B Braun™ Omnifix™ Solo Polypropylene Syringe
Product Code. 10084460
Click to view available options
Unit Size:
Each
Product Code. 10084460
Brand: B Braun™ 4616502F
Manufactured from polyproyplene. B Braun™ Omnifix™ Solo Polypropylene Syringe with&transparent barrel and high contrast permanent black graduations provides ideal readability. Aspirates easily up to maximum volume.
3-piece single-use syringe with transparent plunger
  • Made of polypropylene „„
  • Highly transparent barrel
  • „„High contrast black graduation with permanent marking is ideal readability „„
  • Safe plunger backstop
  • „„Easy aspiration up to maximum volume
  • „„Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection
  • Minimal residual volume „„
  • Latex-free/PVC-free „
Specifikationer
Certifications/Compliance EN ISO 7886-1
Material Polypropylene
Latex Free Yes
Volume (Metric) 50 mL
Sterility Sterile
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.