Learn More
Kartell™ Polypropylene Microcentrifuge Tube Racks
Code produit. 15835527
Click to view available options
Color:
Red
White
Yellow
Conditionnement:
Each
Pack of 20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15835527
Marque: Kartell™ 0056310
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed with two tiers that snap open for easy cleaning and stack, even when loaded, to save space in the lab. Kartell™ Polypropylene Microcentrifuge Tube Racks provide a durable and practical solution for tube storage.
Designed with two tiers that snap open for easy cleaning and stack, even when loaded, to save space in the lab. Kartell™ Polypropylene Microcentrifuge Tube Racks provide a durable and practical solution for tube storage.
  • Top diameter: 10.8mm, Bottom diameter: 7.7mm
  • Two tiered space saving design, stackable, even when loaded, snap open for easy cleaning
  • Autoclavable
  • Ideal for dry bench top use, wet use in water baths or in freezers
  • Multicolor availability, alphanumeric grid reference, and purpose designed label spaces on each side deliver a premier sample identification system
  • Accommodates 100 x 1.5mL tubes with closed caps or without caps and 50 x 1.5mL tubes with caps open
Spécification
Product Type Microcentrifuge Tube Rack
Autoclavable Autoclavable
Color Red
Holds Tubes (100 x 1.5 mL)
Material Polypropylene
Stackable Yes
For Use With (Application) Used dry, in water baths or in freezers
Dimensions (L x W x H) 263 x 109.5 x 45mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis