Learn More
Hirschmann™ Polypropylene Graduated Beakers
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek
Pack of 12
Pack of 4
Pack of 6
Beskrivning
- Polypropylene construction
- With spout
- Translucent
- Blue imprinted graduation
- Conforms to DIN 12 331/ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 5000 mL |
| Material | PMP |
| Height (Metric) | 248mm |
| Increments | 500mL |
| Type | Beaker |
| Graduated | Yes |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering