Description
- It can be equipped with a second storey, allowing the area can even be doubled
- Usable area of 390 x 340 mm
Specifications
Specifications
| Voltage | 230 V |
| Plug Type | EU Plug |
| Dimensions (LxW) Platform | 390 x 340 mm |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?