Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300-25 UV254 Glass Plates
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek
Pack of 25
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 25 Pk. |
| Type | Glass Plate |
| Fluorescent Indicator | UV254 |
| Thickness (Metric) | 0.25 mm |
| Dimensions (L x W) | 20 x 20 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering