Learn More
Justrite™ Polyethylene Tray/Sump Combination for Shelf #29935 or 4 Gallon Safety Cabinet
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
White
missing translation for 'unitSize'
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| For Use With (Equipment) | Fits shelf for 4-gallon cabinet |
| Dimensions (L x W) | 337 x 346 mm (13.25 x 13.265 in.) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido