Learn More
Brady™ Polyester Self-laminating Labels
Description
- Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ASTM D 1000 |
| Description | Self-laminating Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers |
| Adhesive Type | Acrylic, Self-adhesive, Permanent |
| Coating | None |
| Color | White/Transparent |
| Display | Blank |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?