Learn More
Beskrivning
The PMS1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PMS1. This antibody recognizes human antigen. The PMS1 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PMS1 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1A6G3 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | DKFZp781M0253; FLJ98259; HNPCC3; PMSL1; hPMS1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Protein A purification |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?