Learn More
Invitrogen™ PLEKHA7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5114002
Product Code. 17121864
  • 497.00 EUR / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PESRYQTLPG RGLSGSTSRL QQSSTIAPYV TLRRGLNAES SKATFPRPKS For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 93%.
PLEKHA7 is required for zonula adherens biogenesis and maintenance. Acts via its interaction with KIAA1543/Nezha, which anchors microtubules at their minus-ends to zonula adherens, leading to the recruitment of KIFC3 kinesin to the junctional site.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PLEKHA7
Polyclonal
Unconjugated
PLEKHA7
A430081P20Rik; AI414265; DKFZp686M22243; Hadp1; Heart adapter protein 1; PH domain-containing family A member 7; PH domain-containing family A member 7 antibody; pleckstrin homology domain containing A7; pleckstrin homology domain containing A7 antibody; pleckstrin homology domain containing, family A member 2; pleckstrin homology domain containing, family A member 7; pleckstrin homology domain-containing family A member 7; Plekha7
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
144100
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q6IQ23
PLEKHA7
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PLEKHA7.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt