Learn More
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis)
Product Code. 11354757
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
25mm
Each
Product Code. 11354757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.FF
Request Bulk or Custom Format
Used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. | Pt:Ir; 90:10 wt%
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Platinum Iridium foil
Quantity 25 x 25 mm
Molecular Formula Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL Number MFCD02091683
Solubility Information Insoluble in water.
Percent Purity 99.9%
Packaging Tube
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato