Learn More
ÖGUSSA Platinum Crucible With Lid
Product Code. p-8013907
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
30 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 12837673
Brand: ÖGUSSA 8411 2010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Available in 10mL to 50mL capacities
Quoted masses are approximate.
Approximate process temperature 1,200°C and maximum temperature is 1,400°C (for short time of 10min)
Specifications
Material Platinum
Max. Temperature (Metric) 1200°C
Quantity 1Each
Capacity (Metric) 10 mL
Diameter (Metric) Outer 26mm
Height (Metric) 30mm
Product Type Crucible
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado