Learn More
Fisherbrand™ Covers for Fisherbrand™ Ultrasonic Cleaners
Código de producto. 10060892 Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
Ultrasonic Cleaner, 0.8 L
Ultrasonic Cleaner, 1.75 L
Ultrasonic Cleaner, 18 L
Ultrasonic Cleaner, 2.75 and 4.25 L
Ultrasonic Cleaner, 28 L
Ultrasonic Cleaner, 45 L
Ultrasonic Cleaner, 5.75 L
Ultrasonic Cleaner, 6.9 and 9.4 L
Ultrasonic Cleaner, 9.5 and 12.75 L
Ultrasonic Cleaner, 90 L
Type:
Lid
missing translation for 'unitSize'
Each
Código de producto. 10060892
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A practical cover to complete your S-Line Ultrasonic Cleaning Unit. Fisherbrand™ Covers for S-Line Ultrasonic Cleaning Units are manufactured from durable blue plastic.
  • Newly developed
  • Reduces noise and accelerates the heating-up process
  • When turned over, cover can be used as a drip-off basin
  • Collected cleaning liquid can be emptied back into the tank
Especificaciones
Type Lid
For Use With (Equipment) Ultrasonic Cleaner, 0.8 L
Material Plastic
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado