Learn More
PKC epsilon Mouse anti-Human, Clone: 666843, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems MAB51341-SP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PKC epsilon Monoclonal specifically detects PKC epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| PKC epsilon | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC125656, nPKC-epsilon, PKCE, PKCEMGC125657, PRKCE, protein kinase C epsilon type, protein kinase C, epsilon | |
| E. coli-derived recombinant human PKC epsilon Gln580-Pro737 Accession # Q02156 | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Detects human PKC epsilon in direct ELISAs and Western blots. | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 666843 | |
| Western Blot 2 ug/mL | |
| Q02156 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 5581 | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. | |
| IgG2b |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
RUO